missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

TC-I 2014, MedChemExpress

Artikelnummer. 16417087
Encompass_Preferred
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16417087 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 16417087 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY110199

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

MedChemExpress TC-I 2014 (compound 5) is a potent and orally active Benzimidazole-containing transient receptor potential melastatin 8 (TRPM8) antagonist, with IC50 values of 0.8 nM, 3.0 nM and 4.4 nM for canine, human and rat channels respectively. TC-I 2014 exhibits antiallodynic properties in pain models.

TC-I 2014 (compound 5) is a potent and orally active Benzimidazole-containing transient receptor potential melastatin 8 (TRPM8) antagonist, with IC50 values of 0.8 nM, 3.0 nM and 4.4 nM for canine, human and rat channels respectively. TC-I 2014 exhibits antiallodynic properties in pain models.

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale TC-I 2014
Fysisk form Solid
CAS 1221349-53-6
Farve White
Mængde 5 mg
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C23H19F6N3O
Til brug med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation
SMIL FC(C1=CC=CC=C1C2=CC(C(F)(F)F)=C3C(N=C(C4=NOC5(CCCCC5)C4)N3)=C2)(F)F
Molekylvægt (g/mol) 467.41
Formel vægt 467.41
Procent renhed 99.0%
Grad Research
Vis mere Vis mindre

Research purposes only

Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.