Få mere at vide
Tocris Bioscience™ TC-I 2000
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 30001989
Skift visning
Mængde:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30001989 50 mg
30001982 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30001989 Leverandør Tocris Bioscience™ Leverandørnr. 4632/50
TRPM8 blocker
TRPM8 channel blocker. Inhibits icilin -induced TRPM8 channel activation in rTRPM8-expressing CHO cells (IC50 = 53 nM).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1159996-20-9
Molekylær formel C23H18F4N2O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale TC-I 2000
Mængde 50 mg
Formel vægt 414.4
Fysisk form Solid
Farve White
Renhed >99%
Molekylvægt (g/mol) 414.404