Få mere at vide
Cytiva TC-pakning
Shop alle Cytiva produkter
Diameter (metrisk) Indvendig:
4 mm
6,5 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Tekniske data
Tekniske data
| Tilslutningstype | 25 mm |
| Materiale | Perfluorgummi |
| Type | TC-pakning |
| Mængde | 2 Pakke |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 4 mm |