Få mere at vide
Cytiva TC-pakning
Artikelnummer. 11370092 Shop alle Cytiva produkter
Diameter (metrisk) Indvendig:
4 mm
6,5 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11370092
Brand: Cytiva 18116925
Kun null tilbage
Tekniske data
Certificeringer/compliance USP klasse VI
Tilslutningstype 25 mm
Materiale Perfluorgummi
Type TC-pakning
Mængde 4 Pakke
Diameter (metrisk) Indvendig 6,5 mm