Få mere at vide
Tocris Bioscience™ TC-G 24
Artikelnummer. 18054012
Skift visning
Mængde:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
18054012 10 mg
18055452 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 18054012 Leverandør Tocris Bioscience™ Leverandørnr. 4353/10
Potent and selective GSK-3β inhibitor
Potent GSK-3β inhibitor (IC50 = 17 nM); displays selectivity for GSK-3β over CDK2 (22% inhibition at 10 μM). Increases liver glycogen reserves in rodents. Brain penetrant.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1257256-44-2
Molekylær formel C15H11ClN4O3
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale TC-G 24
Mængde 10 mg
Formel vægt 330.73
Renhed >98%
Molekylvægt (g/mol) 330.728