Få mere at vide
Tocris Bioscience™ TC-G 1004
Beskrivelse
Potent antagonist of adenosine A2A receptors; displays >100-fold selectivity for A2A over A1 receptors (Ki values are 0.44 and 85 nM respectively). Potentiates L-DOPA-induced rotational behavior in 6-OHDA-lesioned rats.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | TC-G 1004 |
| Mængde | 50 mg |
| Formel vægt | 421.5 |
| Renhed | >98% |
| Molekylvægt (g/mol) | 421.505 |