missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Tocris Bioscience™ TC-F 2
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 18034992
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
18034992 10 mg
18014262 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 18034992 Leverandør Tocris Bioscience™ Leverandørnr. 4355/10

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Potent, reversible and selective FAAH inhibitor

Potent, reversible inhibitor of fatty acid amide hydrolase (FAAH) (IC50 values are 28 and 100 nM for human and rat FAAH respectively). Noncovalent inhibitor; displays selectivity for FAAH over cannabinoid-related targets (IC50 > 20 μM for CB1, CB2 and TRPV1). Active in vivo.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 1304778-15-1
Molekylær formel C26H25N5O2

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale TC-F 2
Mængde 10 mg
Formel vægt 439.51
Renhed >99%
Molekylvægt (g/mol) 439.519
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.