Få mere at vide
TC E3 5031, Tocris Bioscience™
Carboxylic acid-functionalized Thalidomide; cereblon ligand for PROTACs
Brand: Tocris Bioscience 6466/100
Beskrivelse
TC E3 5031 is a derivative of Thalidomide (Cat.No. 0652), commonly used as a precursor to PROTAC® that hijacks cereblon as the E3 ubiquitin ligase component. Supplied with a carboxylic acid functional handle at a position known not to significantly affect binding to cereblon, for ready conjugation to a linker/target protein ligand.PROTAC® is a registered trademark of Arvinas Operations, Inc., and is used under license.
Require a different derivative? Get in touch .
Tekniske data
| 1061605-21-7 | |
| 2-[[2-(2,6-Dioxo-3-piperidinyl)-2,3-dihydro-1,3-dioxo-1H-isoindol-4-yl]oxy]acetic acid | |
| 100 mg |
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.