missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Tocris Bioscience™ TC-DAPK 6

Artikelnummer. 18064652
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
18064652 10 mg
18014422 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 18064652 Leverandør Tocris Bioscience™ Leverandørnr. 4301/10

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Potent and selective inhibitor of DAPK1

Potent and selective, ATP-competitive inhibitor of death-associated protein kinase 1 (DAPK1) (IC50 values are 69 and 225 nM for DAPK1 and DAPK3 respectively, when assayed with 10 μM ATP). Displays selectivity for DAPK1 over a range of 48 other kinases, including Abl, AMPK, Chk1, Met and Src (IC50 > 10 μM).
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 315694-89-4
Molekylær formel C17H12N2O2

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale TC-DAPK 6
Mængde 10 mg
Formel vægt 276.29
Renhed >98%
Molekylvægt (g/mol) 276.295
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.