Få mere at vide
TC-DAPK 6, MedChemExpress
Beskrivelse
TC-DAPK 6 is a potent, ATP-competitive, and highly selective DAPK inhibitor (IC50=69 and 225 nM against DAPK1 and DAPK3, respectively, with 10 μM ATP).
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | TC-DAPK 6 |
| CAS | 315694-89-4 |
| Farve | Yellow |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C17H12N2O2 |
| Mængde | 50 mg |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 18.67 mg/mL (67.57 mM; Need ultrasonic and warming) |
| SMIL | O=C(OC(/C=C/C1=CC=CC=C1)=N/2)C2=C/C3=CC=CN=C3 |
| Molekylvægt (g/mol) | 276.29 |
| Formel vægt | 276.29 |
| Vis mere |