Få mere at vide
Tocris Bioscience™ TC-A 2317 hydrochloride
Beskrivelse
Potent Aurora kinase A inhibitor (Ki = 1.2 nM compared to 101 nM for inhibition of Aurora kinase B). Selective over 60 other kinases (IC50 values > 1000 nM). Exhibits good cell permeability and antitumor activity.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | TC-A 2317 hydrochloride |
| Mængde | 50 mg |
| Formel vægt | 392.93 |
| Renhed | >98% |
| Molekylvægt (g/mol) | 392.932 |
Produkttitel
¿Detecta una oportunidad de mejora?