Få mere at vide
Cole-Parmer™ FSB-200 Series temperaturregulator til sandbadesystemer
Artikelnummer. 16309501
Skift visning
Temperatur (engelsk) Maksimum:
1112 °F
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Temperatur (engelsk) Maksimum Pakningsstørrelse
16309501 1112 °F Hver
1 options
Artikelnummer. 16309501 Leverandør Cole-Parmer™ Leverandørnr. 0118455
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    33955.00 DKK
    25091.60 DKK / Pakke med 1
    Spare 8863.40 DKK
    26% Slukket
Forventet forsendelse: 14-01-2027
FSB-200-seriens temperaturregulator designet til at forbedre temperaturstabiliteten og nøjagtigheden af FSB-200 og FSB-200D fluidiserede sandbade.
  • Præcisions PID-regulator med type K termoelementsonde
  • Hurtig opvarmning og nøjagtig temperaturkontrol til 620 °C (1148 °F)
  • Indbygget flowmåler til luftstrømskontrol
Temperaturregulator med integreret flowmåler og PID temperaturregulator med programmering med dobbelt sætpunkt forbedrer temperaturnøjagtigheden og stabiliteten. Få nem adgang til to programmerbare sætpunkter for hurtigere drift. En enkeltpunkts kalibreringsfunktion sikrer nøjagtige temperaturaflæsninger. Indstil og se temperaturen i° C eller° F til 1° opløsning. Type K termoelementsonden (medfølger) passer ind i badets termobrønd for nøjagtige målinger.
Tekniske data
Temperatur (engelsk) Maksimum 1112 °F
Inkluderer Chromel/Alumel Type K termoelement, 10 fod på 3/8 tommer. Rør til luftstrømskontrol
Temperatur (metrisk) Maksimum 600 °C
Model- TC-9D
Sensortyper Type K termoelement temperatursensor
Display Type Digital
Type Temperaturregulator
Opløsning (temperatur) ±0,2 °C
Til brug med (applikation) Temperaturstyring af store sandbade