Få mere at vide
R&D Systems™ TBTA
Artikelnummer. 30000038
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30000038 100 mg
1 options
Artikelnummer. 30000038 Leverandør R&D Systems™ Leverandørnr. 7862/100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1063.83 DKK
    960.75 DKK / 100mg
    Spare 103.08 DKK
    9% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 26-11-2026
A Tocris product, part of R&D Systems. Click chemistry auxiliary reagent; stabilizing ligand for copper-catalyzed azide-alkyne cycloaddition reaction
TBTA is a click chemistry auxiliary reagent. It is a stabilizing ligand for copper-catalyzed azide-alkyne cycloaddition reactions.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tris[(1-benzyl-1H-1,2,3-triazol-4-yl)methyl]amine
CAS 510758-28-8
Mængde 100 mg
Produktlinje Tocris
Mål General Laboratory Research Reagent
Molekylær formel C30H30N10
Renhed 0.97