Få mere at vide
Invitrogen™ eBioscience™ 20X TBS Vaskebuffer til IHC/ICC
Artikelnummer. 15556276
Skift visning
Mængde:
100 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15556276 100 mL 100ml
1 options
Artikelnummer. 15556276 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. 00495456
 Begrænset vare
På lager
Til brug i immunhistokemi og immuncytokemi-protokoller, som kræver vask for at fjerne ikke-specifik binding. TBS Vaskebuffer til IHC/ICC anbefales til eFluor™ Nanokrystal konjugerede-antistoffer efter antistofinkubation.
  • Kompatibel med organiske farvestofkonjugerede antistoffer såvel som ukonjugerede antistoffer, der kan bruges i to- og tretrinsfarvningsprotokoller
  • Bufferen leveres som en 20x stamopløsning, der skal fortyndes til 1x med destilleret vand
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Vaskebuffer
Mængde 100 mL
Til brug med (applikation) Immuncytokemi (ICC), Immunhistokemi (IHC)
Produktlinje eBioscience
Form Væske