Få mere at vide
TBS med Tween™ (TBST), 20X opløsning, molekylærbiologisk kvalitet, Ultrapure
Artikelnummer. 15805428 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
1 l
5 l
Pakningsstørrelse:
1 L
5 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15805428 1 l 1 L
15815428 5 l 5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15805428 Leverandør Thermo Scientific Leverandørnr. J77500.K2
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1574.65 DKK
    1416.65 DKK / 1 L
    Spare 158.00 DKK
    10% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Anvendes i Western blotting-protokoller
Anvendes i Western blotting-protokoller.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale TBS med Tween (TBST)
Koncentration 20X
Fysisk form Løsning
Mængde 1 l