Få mere at vide
TBS, Tris bufret saltvand, 1X opløsning, pH 7,4, molekylærbiologi, Fisher BioReagents
Artikelnummer. 10467583
Skift visning
Mængde:
1 l
Emballage:
Nalgene Poly flaske
Pakningsstørrelse:
1 L
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10467583 1 l Nalgene Poly flaske 1 L
1 options
Artikelnummer. 10467583 Leverandør Fisher BioReagents Leverandørnr. BP24721
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
  • Spar tid og forenkle dit bufferforberedelsestrin ved at bruge færdiglavede Fisher BioReagents 1X TBS bufferopløsning
  • Eliminerer besværet med fortynding eller at vente på, at pulveret er opløst
  • Filtreret og autoklaveret - klar til brug TBS buffer
  • Testet for fravær af DNase, RNase og protease
  • TBS buffer bruges ofte i immundetektionsteknikker såsom Western blotting-protokoller
  • Kun beregnet til laboratorieforskning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tris Buffered Saline
Navn note 1X-opløsning, pH 7,4
CAS 7647-14-5, 7447-40-7, 7647-01-0, 7732-18-5, 77-86-1
Kogepunkt 100 °C
Farve Farveløs
pH 7.4
Fysisk form Væske
Mængde 1 l
DNase DNase fri
Emballage Nalgene Poly flaske
Protease Protease fri
Synonym TBS
Grad Molekylær biologi