Få mere at vide
TBS, Tris-bufret saltvand, 10X opløsning, pH 7,4, Molekylærbiologi, Fisher BioReagents™
Artikelnummer. 10776834
Skift visning
Mængde:
100 ml
500 ml
1 l
Emballage:
Nalgene Poly flaske
Poly flaske
Pakningsstørrelse:
1 L
100ml
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10776834 1 l Nalgene Poly flaske 1 L
10648973 100 ml Poly flaske 100ml
10153103 500 ml Poly flaske 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10776834 Leverandør Fisher BioReagents Leverandørnr. BP24711
 Begrænset vare
På lager
CAS: 7447-40-7
TBS, Tris Buffered Saline, 10X opløsning, pH 7,4, Molekylærbiologi
Vaske-buffer for alkalisk fosfatase eller peroxidasekonjugater i Western blotting
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tris Buffered Saline
Navn note 10X-løsning
CAS 7447-40-7, 7647-01-0, 7647-14-5, 77-86-1, 7732-18-5
Kogepunkt 100 °C
Farve Farveløs
pH 7.5
Fysisk form Væske
Mængde 1 l
DNase DNase fri
Renhedsgrad noter DNase-, RNase- og Protease-fri
Emballage Nalgene Poly flaske
Protease Protease fri
Synonym TBS
Grad Molekylær biologi
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) 10X solution contains 1.37M Sodium Chloride, 0.027M Potassium Chloride, and 0.25M Tris/Tris-HCl.