Få mere at vide
TBS, Tris-bufret saltvand, 10X opløsning, pH 7,4, Molekylærbiologi, Fisher BioReagents™
Artikelnummer. 10648973
Skift visning
Mængde:
100 ml
500 ml
1 l
Emballage:
Nalgene Poly flaske
Poly flaske
Pakningsstørrelse:
1 L
100ml
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10648973 100 ml Poly flaske 100ml
10153103 500 ml Poly flaske 500ml
10776834 1 l Nalgene Poly flaske 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10648973 Leverandør Fisher BioReagents Leverandørnr. BP2471100
Discount Lab Supplies
Brug rabatkode 28170
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Request Bulk or Custom Format
TBS, Tris bufret saltvand, 10X opløsning, pH 7,4, Molekylærbiologi
  • Spar tid og forenkle dit bufferforberedelsestrin ved at bruge koncentreret Fisher BioReagents 10X TBS bufferopløsning - fortynd blot efter behov
  • 10X opløsning indeholder 1,37 M NaCl, 0,027 M KCl og 0,25 M tris
  • For at tilberede en 1X opløsning blandes en volumen af Fisher BioReagents 10X TBS opløsning med 9 volumener ultrarent vand, såsom BP2819
  • Filtreret og autoklaveret - klar til brug TBS buffer
  • Testet for fravær af DNase, RNase og protease
  • TBS buffer bruges ofte i immundetektionsteknikker såsom Western blotting-protokoller
  • Kun beregnet til laboratorieforskning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tris Buffered Saline
Navn note 10X Solution
CAS 7447-40-7, 7647-01-0, 7647-14-5, 77-86-1, 7732-18-5
Kogepunkt 100 °C
Farve Farveløs
pH 7.5
Fysisk form Væske
Mængde 100 ml
DNase DNase fri
Renhedsgrad noter DNase-, RNase- and Protease-Free
Emballage Poly flaske
Protease Protease free
Synonym TBS
Grad Molekylær biologi
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) 10X solution contains 1.37M Sodium Chloride, 0.027M Potassium Chloride, and 0.25M Tris/Tris-HCl.