Få mere at vide
TBS, Tris-bufret saltvand, 10X opløsning, pH 7,4, Molekylærbiologi, Fisher BioReagents™
Beskrivelse
TBS, Tris Buffered Saline, 10X opløsning, pH 7,4, Molekylærbiologi
Vaske-buffer for alkalisk fosfatase eller peroxidasekonjugater i Western blotting
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Tris Buffered Saline |
| Navn note | 10X-løsning |
| CAS | 7447-40-7, 7647-01-0, 7647-14-5, 77-86-1, 7732-18-5 |
| Kogepunkt | 100 °C |
| Farve | Farveløs |
| pH | 7.5 |
| Fysisk form | Væske |
| Mængde | 500 ml |
| DNase | DNase fri |
| Renhedsgrad noter | DNase-, RNase- og Protease-fri |
| Vis mere |