Få mere at vide
TBS, 20X Solution, pH 7.4, Molecular Biology Grade, Ultrapure
Shop alle Thermo Scientific produkter
Mængde:
100 mL
1 L
5 L
Emballage:
Nalgene bottle
Nalgene flaske
Opretstående karton
Pakningsstørrelse:
1 L
100ml
5 L
Beskrivelse
Anvendes i Western blotting-protokoller.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | TBS |
| Koncentration | 20X |
| Til brug med (applikation) | Western blotting protocols |
| pH | 7.4 |
| Fysisk form | Solution |
| Mængde | 1 L |
| Emballage | Nalgene bottle |
| Grad | Molecular Biology, Ultrapure |