Få mere at vide
TBS, 20X opløsning, pH 7,4, molekylærbiologisk kvalitet, Ultrapure
Artikelnummer. 15845418 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
100 mL
1 L
5 L
Emballage:
Nalgene flaske
Opretstående karton
Pakningsstørrelse:
1 L
100ml
5 L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
15845418 100 mL Nalgene flaske 100ml
15855418 1 L Nalgene flaske 1 L
15865418 5 L Opretstående karton 5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15845418 Leverandør Thermo Scientific Leverandørnr. J75892.AE
Request Bulk or Custom Format
Brugt i Western blotting-protokoller | CAS: 7647-14-5 | ClNa | 58,44 g/mol
Anvendes i Western blotting-protokoller.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7647-14-5
Molekylær formel ClNa
Molekylvægt (g/mol) 58.44
MDL nummer MFCD00003477
InChI nøgle FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M
PubChem CID 5234
ChEBI CHEBI:26710
IUPAC navn natrium; chlorid
SMIL [Na+].[Cl-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale TBS
Koncentration 20X
Til brug med (applikation) Western blotting-protokoller
pH 7.4
Fysisk form Løsning
Mængde 100 mL
Emballage Nalgene flaske
Grad Molekylærbiologi, Ultrapure