Få mere at vide
TBPE (Tetrabromophenolphthalein Ethyl Ester Potassium Salt), TRC
Artikelnummer. 30415344
Skift visning
Mængde:
50 mg
Artikelnummer. Mængde
30415344 50 mg
1 options
Artikelnummer. 30415344 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT10403050MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale TBPE (Tetrabromophenolphthalein Ethyl Ester Potassium Salt)
CAS 62637-91-6
Molekylær formel C22 H13 Br4 O4 . K
Mængde 50 mg
Synonym Benzoic acid','2-[(3,5-dibromo-4-hydroxyphenyl)(3,5-dibromo-4-oxo-2,5-cyclohexadien-1-ylidene)methyl]-','ethyl ester','potassium salt (9CI), Phenolphthalein','3',3'',5',5''-tetrabromo-','ethyl ester','potassium deriv. (6CI)
InChI formel InChI=1S/C22H14Br4O4.K/c1-2-30-22(29)14-6-4-3-5-13(14)19(11-7-15(23)20(27)16(24)8-11)12-9-17(25)21(28)18(26)10-12;/h3-10,27H,2H2,1H3;/q;+1/p-1
SMIL [K+].CCOC(=O)c1ccccc1C(=C2C=C(Br)C(=O)C(=C2)Br)c3cc(Br)c([O-])c(Br)c3
IUPAC navn potassium;2,6-dibromo-4-[(3,5-dibromo-4-oxocyclohexa-2,5-dien-1-ylidene)-(2-ethoxycarbonylphenyl)methyl]phenolate
Molekylvægt (g/mol) 700.051
Formel vægt 695.718