Få mere at vide
TBPB, MedChemExpress
Beskrivelse
TBPB is an allosteric M1 mAChR agonist(EC50=289 nM) that regulates amyloid processing and produces antipsychotic-like activity in rats.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | TBPB |
| CAS | 634616-95-8 |
| Farve | White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C25H32N4O |
| Mængde | 10 mg |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 22.5 mg/mL (55.62 mM; Need ultrasonic and warming) |
| SMIL | O=C1N(C2CCN(C3CCN(CC4=C(C)C=CC=C4)CC3)CC2)C5=CC=CC=C5N1 |
| Molekylvægt (g/mol) | 404.55 |
| Formel vægt | 404.55 |
| Vis mere |