Få mere at vide
Abnova™ TBL1Y/CENYq (Texas Red/FITC) FISH-sonde
Artikelnummer. 16063235
Mængde:
100μ L
200μ L
Pakningsstørrelse:
100µL
200µL
Artikelnummer. 16063235
Brand: Abnova™ FG0150.200uL
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Mærkede FISH-prober til identifikation af genamplifikation ved brug af Fluorescent In Situ Hybridization Technique.
FISH er en teknik, der bruges til at identificere og lokalisere tilstedeværelsen eller fraværet af specifikke DNA-sekvenser på celler og væv. Abnova har udviklet en række FISH-prober til påvisning af genamplifikation, tab og translokation. Hver FISH-probe har et par locus-specifikke, fluorofor-mærkede prober, der stammer fra et bakteriel kromosom (BAC ) bibliotek.
Fordele
  • Dobbeltfarvede prober til hurtig, følsom og specifik detektion
  • Arbejd med metafasespredning, paraffinindlejret og frosset væv
  • Identificer genamplifikation, tab og translokation
  • Højt signal til støj-forhold
  • Lav krydsreaktivitet
Tekniske data
Indhold og opbevaring Opbevares ved °4 C i mørke.
Oversigt Mærkede FISH-prober til identifikation af genamplifikation ved brug af Fluorescent In Situ Hybridization Technique.
Format Rør
Etiket eller farvestof FITC, Texas rød
Til brug med (applikation) Fluorescerende in situ hybridisering (celle)
Inkluderer DAPI Counterstain (1500 ng/ml) 250 uL
Beliggenhed Yp11.2/Yq11 .221
sonde Ca. 150kb/470kb
Produkttype TBL1Y/CENYq FISH-sonde
Mængde 200μ L
Kilde Genomisk DNA
Arter ADN
Form Væske