Få mere at vide
Abnova™ TBL1Y/CENYq (Texas Red/FITC) FISH-sonde
Mængde:
100μ L
200μ L
Pakningsstørrelse:
100µL
200µL
Beskrivelse
Indeholder
DAPI Counterstain (1500 ng/ml) 125 uL for hver 100 uL FISH Probe
FISH er en teknik, der bruges til at identificere og lokalisere tilstedeværelsen eller fraværet af specifikke DNA-sekvenser på celler og væv. Abnova har udviklet en række FISH-prober til påvisning af genamplifikation, tab og translokation. Hver FISH-probe har et par locus-specifikke, fluorofor-mærkede prober, der stammer fra et bakteriel kromosom (BAC ) bibliotek.
Fordele
- Dobbeltfarvede prober til hurtig, følsom og specifik detektion
- Arbejd med metafasespredning, paraffinindlejret og frosset væv
- Identificer genamplifikation, tab og translokation
- Højt signal til støj-forhold
- Lav krydsreaktivitet
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | Opbevares ved °4 C i mørke. |
| Oversigt | Mærkede FISH-prober til identifikation af genamplifikation ved brug af Fluorescent In Situ Hybridization Technique. |
| Format | Rør |
| Etiket eller farvestof | FITC, Texas rød |
| Til brug med (applikation) | Fluorescerende in situ hybridisering (celle) |
| Inkluderer | DAPI Counterstain (1500 ng/ml) 250 uL |
| Beliggenhed | Yp11.2/Yq11 .221 |
| sonde | Ca. 150kb/470kb |
| Produkttype | TBL1Y/CENYq FISH-sonde |
| Mængde | 100μ L |
| Vis mere |