Få mere at vide
TBK1/IKKε-IN-2, MedChemExpress
Artikelnummer. 16467897
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Pakningsstørrelse:
100mg
50mg
5mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16467897 5 mg 5mg
16461397 50 mg 50mg
16435876 100 mg 100mg
16435178 10 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16467897 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY12453
MedChemExpress TBK1/IKKε-IN-2 is a dual TBK1 and IKKε inhibitor.
TBK1/IKKε-IN-2 is a dual TBK1 and IKKε inhibitor.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale TBK1/IKKε-IN-2
CAS 1292310-49-6
Farve Yellow
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C26H27N5O3
Mængde 5 mg
Opløselighedsinformation DMSO : 21.5 mg/mL (46.99 mM; Need ultrasonic and warming)
SMIL N#CC1=CC(C2=NC(NC3=CC=C(N4CCOCC4)C=C3)=NC=C2)=CC=C1OC5CCOCC5
Molekylvægt (g/mol) 457.52
Formel vægt 457.52
Procent renhed 98.7%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) COVID-19-immunoregulation