Få mere at vide
Tocris Bioscience™ TBK1 control PROTAC™ 4
Artikelnummer. 18074782
Skift visning
Mængde:
5 mg
Artikelnummer. Mængde
18074782 5 mg
1 options
Artikelnummer. 18074782 Leverandør Tocris Bioscience™ Leverandørnr. 7260/5
Negative control for TBK1 PROTAC™ 3i (Cat. No. 7259)
TBK1 control PROTAC™ 4 is a negative control for TBK1 PROTAC™ 3i (Cat. No. 7259). Binds TBK1 with high affinity, but exhibits no significant degradation of TBK1. PROTAC™ is a registered trademark of Arvinas Operations, Inc., and is used under license.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (2S,4S)-1-((S)-18-(4-((5-Bromo-4-((3-(N-methylcyclobutanecarboxamido)propyl)amino)pyrimidin-2-yl)amino)phenoxy)-2-(tert-butyl)-4-oxo-6,10,15-trioxa-3-azaoctadecanoyl)-4-hydroxy-N-(4-(4-methylthiazol-5-yl)benzyl)pyrrolidine-2-carboxamide
CAS 2052306-31-5
Mængde 5 mg
Mål Active Degrader Negative Controls
Molekylær formel C53H74BrN9O9S
Renhed 98%