Få mere at vide
MedChemExpress TBHBA
Artikelnummer. 16479457
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 g
Pakningsstørrelse:
5g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
16479457 5 g 5g
1 options
Artikelnummer. 16479457 Leverandør MedChemExpress Leverandørnr. HY15929
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 20-11-2026
MedChemExpress The Boehringer Mannheim cholesterol esterase/cholesterol oxidase/peroxidase/3,4-dichlorophenol kinetic reagent was modified by the inclusion of TBHBA (2,4,6-Tribromo-3-hydroxybenzoic acid) which reacts with hydrogen peroxide and 4-aminophenazone to produce a quinone-imine dye with a greater molar absorptivity than that produced with phenol.
Tekniske data
CAS 14348-40-4
Opløselighed DMSO : ≥ 39 mg/mL (104.05 mM)
Synonym 2,4,6-Tribromo-3-hydroxybenzoic acid
Indhold og opbevaring Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Mængde 5 g
Molekylvægt (g/mol) 374.81 g/mol
Produkttype Biochemical Assay Reagents
Renhed eller kvalitetsklasse 99.78%