Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals TBE urinstofprøvebuffer (2X)
Mængde:
10 mL
25 mL
Pakningsstørrelse:
10ml
25ml
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Sample Loading Buffer |
| Farve | Blå |
| Koncentration | 2X |
| Fysisk form | Væske |
| Mængde | 10 mL |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- TBE urea sample buffer (2X)
- Fare
- Reproduktionstoksicitet Kategori 1B
- H360FD-Kan skade forplantningsevnen. Kan skade det ufødte barn.
- P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
- MIXTURE LIST-Indeholder: Boric acid