Få mere at vide
TBE prøvebuffer, 6X, Thermo Scientific™
Mængde:
25 ml
50 ml
Pakningsstørrelse:
25ml
50ml
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Sample Loading Buffer |
| Farve | Blå |
| Koncentration | 6X |
| Fysisk form | Væske |
| Mængde | 25 ml |