Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals TBE kører buffer (10X)
Description
TBE (Tris/Borate/EDTA)-buffer er almindeligt anvendt i nukleinsyreelektroforese. TBE Buffer anvendes til polyakrylamid og agarosegelelektroforese. Den er ideel til DNA- og RNA-adskillelse på længere løb, højere spænding eller strømstyrkegeler. TBE anvendes med ikke-denaturerende eller denaturerende (7 M urinstof) geler. Det bruges også rutinemæssigt til automatisk DNA-sekventeringsgel.5 TBE kan også bruges til agarosegeler, men anbefales ikke til præparative geler til genvinding af nukleinsyrer. Tris-Borate-EDTA-buffer er blevet brugt til pulserende feltgelelektroforese (PFGE).
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | TBE running buffer (10X) |
| Fysisk form | Væske |
| Mængde | 4 l |
| Emballage | Plastflaske |
| Opløselighedsinformation | It is soluble in water. |
Safety and Handling
- TBE running buffer (10X)
- Fare
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Reproduktionstoksicitet Kategori 1B
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H360FD-Kan skade forplantningsevnen. Kan skade det ufødte barn.
- P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
- P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
- MIXTURE LIST-Indeholder: N,N-1,2-ethanediylbis[N-(carboxymethyl)-, disodium salt, dihydrate