Få mere at vide
TBE Buffer, Tris-Borate-EDTA, 10X Solution, Elektroforese, Fisher BioReagents™
Artikelnummer. 10727224
Skift visning
Mængde:
1 L
4 L
20 L
Emballage:
Nalgene Poly flaske
Poly TERNING
Pakningsstørrelse:
1 L
20 L
4 L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10727224 1 L Nalgene Poly flaske 1 L
10031223 4 L Poly TERNING 4 L
10563155 20 L Poly TERNING 20 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10727224 Leverandør Fisher BioReagents Leverandørnr. BP13331
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 25-11-2026
Læg i indkøbskurv
Edge
CAS: 10043-35-3
TBE Buffer, Tris-Borate-EDTA, 10X Solution, Elektroforese
  • Spar tid og forenkle dit bufferforberedelsestrin ved at bruge Fisher BioReagents 10X TBE bufferopløsning - fortynd blot efter behov
  • 10X opløsning indeholder 0,89 M tris, 0,89 M borat og 0,02 M EDTA
  • For at tilberede en 1X opløsning blandes en volumen af Fisher BioReagents 10X TBE-opløsning med 9 volumener ultrarent vand, såsom BP2819
  • Testet for fravær af DNase, RNase og protease
  • Funktionelt testet til brug i elektroforeseapplikationer
  • TBE er en almindeligt anvendt buffer til elektroforese af nukleinsyrer i agarose- og polyacrylamidgeler
  • Kun beregnet til laboratorieforskning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10043-35-3 , 60-00-4 , 77-86-1 , 7732-18-5
Synonym TBE
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tris-Borate-EDTA
Navn note 10X-løsning
Farve Farveløs
pH 8.2 til 8.4
Fysisk form Væske
Mængde 1 L
DNase DNase fri
Gennemfiltreret Filtreret gennem et 0,2 mikron filter.
Renhedsgrad noter DNase-, RNase- og Protease-fri
Emballage Nalgene Poly flaske
Protease Protease fri
Grad Elektroforese