Få mere at vide
TBE Buffer Mix (Dry Powder Mix of Tris/Boric Acid/EDTA/Electrophoresis), Fisher BioReagents
Mængde:
86,1 g
Pakningsstørrelse:
86.1g
Beskrivelse
Electrophoresis buffer.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | TBE Buffer Mix |
| CAS | 77-86-1, 6381-92-6, 10043-35-3 |
| Farve | White |
| pH | 8.2 to 8.4 |
| Fysisk form | Solid |
| Mængde | 86,1 g |
| DNase | DNase free |
| Emballage | Amber glass bottle |
| Synonym | Tris-Boric Acid-EDTA Buffer Mix |
| Grad | Electrophoresis |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Tris borate EDTA 10X powder
- Fare
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Reproduktionstoksicitet Kategori 1B
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H360FD-Kan skade forplantningsevnen. Kan skade det ufødte barn.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- H315-Forårsager hudirritation.
- P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.