Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals TBE (5X), TRIS + borat + EDTA
Mængde:
2 L
4 L
Pakningsstørrelse:
2 L
4 L
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | TBE (5X) |
| Fysisk form | Væske |
| Mængde | 2 L |
| MDL nummer | MFCD00236358 |
| Emballage | Plastflaske |