Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals TBE (10X), TRIS + borat + EDTA
Artikelnummer. p-7082311
Mængde:
1 l
2 l
4 l
Pakningsstørrelse:
1 L
2 L
4 L
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15424829
Brand: Thermo Scientific Chemicals J62449.K2
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
TBE (Tris/Borate/EDTA)-buffer er almindeligt anvendt i nukleinsyreelektroforese. TBE Buffer anvendes til polyakrylamid og agarosegelelektroforese. Den er ideel til DNA- og RNA-adskillelse på længere løb, højere spænding eller strømstyrkegeler. TBE anvendes med ikke-denaturerende eller denaturerende (7 M urinstof) geler. Det bruges også rutinemæssigt til automatisk DNA-sekventeringsgel.5 TBE kan også bruges til agarosegeler, men anbefales ikke til præparative geler til genvinding af nukleinsyrer. Tris-Borate-EDTA-buffer er blevet brugt til pulserende feltgelelektroforese (PFGE).
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Buffer
Oversigt Colorless
Koncentration 10X
Fysisk form Væske
Mængde 1 l
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • TBE (10X), TRIS + borate + EDTA
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 1B
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H360FD-Kan skade forplantningsevnen. Kan skade det ufødte barn.
Sikkerhedssætning
  • P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: Boric acid (H3BO3)