Få mere at vide
TBE 10X buffer, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11417150 Shop alle MP Biomedicals produkter
Mængde:
1 L
5 L
Pakningsstørrelse:
1 L
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11417150
Brand: MP Biomedicals 11TBE10X02
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
TBE 10X buffer
  • TBE-løbebuffer er den mest almindeligt anvendte buffer til DNA- og RNA-polyacrylamidgelelektroforese efter fortynding til arbejdskoncentrationer.
  • TBE anvendes med ikke-denaturerende eller denaturerende (7 M urinstof) geler. Det bruges også rutinemæssigt til automatisk DNA-sekventeringsgel.
  • TBE kan også bruges til agarosegeler, men anbefales ikke til præparative geler til genvinding af nukleinsyrer.
  • TBE-buffer bevarer nukleinsyrernes strukturelle integritet og er mere egnet til deres størrelsesanalyse.
  • TBE har en større bufferkapacitet og vil give skarpere opløsning. TBE er bedre egnet til højspænding (> 150 V) elektroforese på grund af dens højere bufferkapacitet.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
MDL nummer MFCD00236358
Synonym Tris-Borate-EDTA buffer
Tekniske data
Farve Klar farveløs
pH 8.2 to 8.4 (literature)
Fysisk form Løsning
Mængde 1 L
Opløselighedsinformation Soluble in water.
compliance-icons
Produktidentifikator
  • TBE 10X BUFFER
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 1B
Faresætning
  • H360-Kan skade forplantningsevnen eller det ufødte barn.
Sikkerhedssætning
  • P101-Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
  • P102-Opbevares utilgængeligt for børn.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: Boric Acid