Få mere at vide
Novus Biologicals™ TBC1D10A 293T Cell Transient Overexpression Lysate
Artikelnummer. 18537181 Shop alle Bio Techne produkter
Skift visning
Mængde:
0.1 mL
Artikelnummer. Mængde
18537181 0.1 mL
1 options
Artikelnummer. 18537181 Leverandør Novus Biologicals™ Leverandørnr. H00083874T01
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 16-10-2026
Tekniske data
Mængde 0.1 mL
Indhold og opbevaring Store at -80°C. Avoid freeze/thaw cycles.
Mål TBC1D10A
Synonym EBP50-PDX interactor of 64 kDa, EPI64, rab27A-GAP-alpha, TBC1 domain family member 10 A, TBC1 domain family, member 10 A
Gen symbol TBC1D10A