missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

TBA-7371, MedChemExpress

Artikelnummer. 16487696
Encompass_Preferred
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16487696 100 mg
16470348 5 mg
16437888 10 mg
16413837 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 16487696 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY19750

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

MedChemExpress TBA-7371 is a potent, noncovalent DprE1 inhibitor. TBA-7371 has potent antitubercular activity .

TBA-7371 is a potent, noncovalent DprE1 inhibitor. TBA-7371 has potent antitubercular activity .

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale TBA-7371
CAS 1494675-86-3
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C18H21N5O3
Mængde 100 mg
Opløselighedsinformation DMSO : 25 mg/mL (70.35 mM; Need ultrasonic)
SMIL O=C(C1=CN(CC2=NC=NC(OC)=C2C)C3=CC(C)=CN=C31)NCCO
Molekylvægt (g/mol) 355.39
Formel vægt 355.39
Procent renhed 99.64%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) COVID-19-immunoregulation
Vis mere Vis mindre

Research purposes only

Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.