Få mere at vide
TB5, MedChemExpress
Beskrivelse
TB5 is a potent, selective and reversible inhibitor of hMAO-B with a Ki value of 0.11±0.01 μM.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | TB5 |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 948841-07-4 |
| Farve | Yellow |
| Mængde | 50 mg |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C15H14BrNOS |
| Til brug med (applikation) | Neuroscience-Neuromodulation |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 14.29 mg/mL (42.50 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C) |
| SMIL | O=C(C1=CC=C(Br)S1)/C=C/C2=CC=C(N(C)C)C=C2 |
| Vis mere |