missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

TB Solution-II, Thermo Scientific™

Artikelnummer. 15412879
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
125 ml
250 ml
Pakningsstørrelse:
125ml
250ml
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Artikelnummer. 15412879

Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar J60028.=E

Request Bulk or Custom Format

Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Til transformation af kompetente celler

Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale TB Solution-II
Farve Colorless
Mængde 125 ml
Fysisk form Liquid
Korrektion af produktindhold

Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.

Produkttitel

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.

Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.