missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Tocris Bioscience™ TB 21007
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 18035552
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
18035552 10 mg
18084592 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 18035552 Leverandør Tocris Bioscience™ Leverandørnr. 2905/10

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

α5-selective GABAA inverse agonist

GABAA receptor inverse agonist selective for the α5-subtype (Ki values are 1.6, 16, 20 and 20 nM for α5, α2, α1 and α3 subtypes respectively). Brain penetrant; enhances cognitive performance in rats in the delayed matching-to-place morris water maze test following i.p. administration.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 207306-50-1
Molekylær formel C15H17NO2S3

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale TB 21007
Mængde 10 mg
Formel vægt 339.5
Renhed >99%
Molekylvægt (g/mol) 339.486
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.