Få mere at vide
Tazobactamnatrium
Beskrivelse
Tazobactamnatrium er en beta-Lactamase-hæmmer, som bruges i studier af penicillinase-hæmning og beta-laktamantibiotika for at forstærke deres effekt. Det fungerer som et antibakterielt penicillinderivat, der hæmmer virkningen af bakterielle beta-laktamaser.
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Tazobactam sodium |
| Smeltepunkt | 140°C to 147°C |
| Kogepunkt | 77°C |
| Flammepunkt | >110°C (230°F) |
| Emballage | Glass bottle |
| Mængde | 100 mg |
| Opløselighedsinformation | Soluble in water.Soluble in water and methanol. |
| Formel vægt | 322.27 |
| Fysisk form | Powder |