Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Tazobactam natriumsalt
Artikelnummer. 15555146 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15555146 250 mg 250mg
15545146 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15555146 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 455372500
Request Bulk or Custom Format
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 89785-84-2
Molekylær formel C10H11N4NaO5S
Molekylvægt (g/mol) 322.27
InChI nøgle RFMIKMMOLPNEDG-LEFOPYBQSA-M
IUPAC navn natrium (2S,3S)-3-methyl-4,4,7-trioxo-3-[(1H-1,2,3-triazol-1-yl)methyl]-4λ6-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptan-2-carboxylat
SMIL [Na+].C[C@]1(CN2C=CN=N2)[C@@H](N2C(CC2=O)S1(=O)=O)C([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tazobactam sodium salt
Type Tazobactam Sodium Salt
Smeltepunkt 140.0°C to 147.0°C
Mængde 250 mg
Opløselighedsinformation Solubility aq. soln.: soluble.
Formel vægt 322.27