Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Tazobactam natriumsalt
Artikelnummer. 15545146 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15545146 1 g 1g
15555146 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15545146 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 455370010
 Begrænset vare
På lager
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 89785-84-2
Molekylær formel C10H11N4NaO5S
Molekylvægt (g/mol) 322.27
InChI nøgle RFMIKMMOLPNEDG-LEFOPYBQSA-M
IUPAC navn natrium (2S,3S)-3-methyl-4,4,7-trioxo-3-[(1H-1,2,3-triazol-1-yl)methyl]-4λ6-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptan-2-carboxylat
SMIL [Na+].C[C@]1(CN2C=CN=N2)[C@@H](N2C(CC2=O)S1(=O)=O)C([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tazobactam sodium salt
Type Tazobactam natriumsalt
Smeltepunkt 140,0 °C til 147,0 °C
Mængde 1 g
Opløselighedsinformation Opløselighed i vandig opløsning: opløselig.
Formel vægt 322.27