Få mere at vide
Tazobactam, MedChemExpress
Artikelnummer. 16451456
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
100 mg
200 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16451456 200 mg
16448756 100 mg
16432276 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 16451456 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYB1418
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
MedChemExpress Tazobactam (CL-298741) is a potent β-lactamases inhibitor and penicillin antibiotic. Tazobactam has antibacterial activity. Tazobactam can be used for pneumonia research.
Tazobactam (CL-298741) is a potent β-lactamases inhibitor and penicillin antibiotic. Tazobactam has antibacterial activity. Tazobactam can be used for pneumonia research.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tazobactam
Fysisk form Powder
CAS 89786-04-9
Farve White
Mængde 200 mg
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C10H12N4O5S
Til brug med (applikation) COVID-19-immunoregulation
Synonym CL-298741 YTR-830H
Opløselighedsinformation DMSO : 50 mg/mL (166.51 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 1 mg/mL (3.33 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C)
SMIL O=C([C@@H]([C@@](CN1N=NC=C1)(C)S([C@]2([H])C3)(=O)=O)N2C3=O)O
Molekylvægt (g/mol) 300.29
Formel vægt 300.29
Procent renhed 98.0%