Få mere at vide
Tazobactam, 94%
Artikelnummer. 15447859
Skift visning
Mængde:
1 g
Emballage:
Plastic bottle
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
15447859 1 g Plastic bottle 1g
1 options
Artikelnummer. 15447859 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. J66483.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 22-12-2026
CAS: 89786-04-9 | C10H12N4O5S | 300.29 g/mol
Tazobactam is a drug is used in conjunction with beta-lactamase susceptible penicillins to treat infections caused by beta-lactamase producing organisms. It acts as a beta lactamase inhibitor. It is used in combination with piperacillin to broaden the spectrum of piperacillin antibacterial action. It is used as antibiotic in the treatment of nosocomial pneumonia caused by Pseudomonas aeruginosa.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tazobactam
CAS 89786-04-9
Smeltepunkt 115°C to 145°C
Kogepunkt 77°C
Flammepunkt >110°C (230°F)
Emballage Plastic bottle
Molekylær formel C10H12N4O5S
MDL nummer MFCD00917472 MFCD00867002
Mængde 1 g
Synonym tazobactam, tazobactam acid, tazobactamum, zosyn, unii-se10g96m8w, ytr-830h, ytr 830h, chembl404, ytr830h, 2s,3s,5r-3-methyl-7-oxo-3-1h-1,2,3-triazol-1-ylmethyl-4-thia-1-azabicyclo 3.2.0 heptane-2-carboxylic acid 4,4-dioxide
Opløselighedsinformation Soluble in water
InChI nøgle LPQZKKCYTLCDGQ-WEDXCCLWSA-N
SMIL C[C@]1(CN2C=CN=N2)[C@@H](N2[C@@H](CC2=O)S1(=O)=O)C(O)=O
IUPAC navn (2S,3S,5R)-3-methyl-4,4,7-trioxo-3-[(1H-1,2,3-triazol-1-yl)methyl]-4λ⁶-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic acid
Molekylvægt (g/mol) 300.29
PubChem CID 123630
ChEBI CHEBI:9421
Formel vægt 300.29
Procent renhed 94%
Fysisk form Powder
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Tazobactam
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
  • Hudsensibilisering Kategori 1
Faresætning
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H334-Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P284-[I tilfælde af utilstrækkelig ventilation], anvend åndedrætsværn.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P333+P313-Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp.
  • P342+P311-Ved luftvejssymptomer: Ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Tazobactam