Få mere at vide
Tazarotenic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Tazarotenic acid |
| Mængde | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C19H17NO2S/c1-19(2)9-10-23-17-8-4-13(11-16(17)19)3-6-15-7-5-14(12-20-15)18(21)22/h4-5,7-8,11-12H,9-10H2,1-2H3,(H,21,22) |
| Formel vægt | 323.098 |