Få mere at vide
Tazarotene, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Tazarotene |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C21H21NO2S/c1-4-24-20(23)16-7-9-17(22-14-16)8-5-15-6-10-19-18(13-15)21(2,3)11-12-25-19/h6-7,9-10,13-14H,4,11-12H2,1-3H3 |
| Formel vægt | 351.1293 |