Få mere at vide
Tazarotene Thiochromane Dimer, TRC
Artikelnummer. 30009601
Skift visning
Mængde:
25 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30009601 100 mg
30009216 25 mg
30008141 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30009601 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT010055100MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1010805-73-8
Molekylær formel C26 H26 S2
Molekylvægt (g/mol) 402.6146
Synonym 6,6'-(1,3-Butadiyne-1,4-diyl)bis[3,4-dihydro-4,4-dimethyl-2H-1-benzothiopyran
IUPAC navn 6-[4-(4,4-dimethyl-2,3-dihydrothiochromen-6-yl)buta-1,3-diynyl]-4,4-dimethyl-2,3-dihydrothiochromen
SMIL CC1(C)CCSc2ccc(cc12)C#CC#Cc3ccc4SCCC(C)(C)c4c3
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tazarotene Thiochromane Dimer
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C26H26S2/c1-25(2)13-15-27-23-11-9-19(17-21(23)25)7-5-6-8-20-10-12-24-22(18-20)26(3,4)14-16-28-24/h9-12,17-18H,13-16H2,1-4H3
Formel vægt 402.1476