Få mere at vide
Tazarotene Sulfone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Tazarotene Sulfone |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C21H21NO4S/c1-4-26-20(23)16-7-9-17(22-14-16)8-5-15-6-10-19-18(13-15)21(2,3)11-12-27(19,24)25/h6-7,9-10,13-14H,4,11-12H2,1-3H3 |